Principaux documents
S137162
N-(4-(BENZENESULFONYL-METHYL-AMINO)-3-NITRO-NAPHTHALEN-1-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.428
Numéro MDL:
29,20 €