Documents
S136778
3-BENZOYL-1,2,3,10B-TETRAHYDRO-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.363
Numéro MDL:
Autres remarques