Principaux documents
S1302
Sigma-Aldrich
Saponin from quillaja bark
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Composition
Sapogenin, 10%
sulfated ash, <20%
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sumudu Britton et al.
Malaria journal, 14, 335-335 (2015-09-01)
To detect all malaria infections in elimination settings sensitive, high throughput and field deployable diagnostic tools are required. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) represents a possible field-applicable molecular diagnostic tool. However, current LAMP platforms are limited by their capacity for high