Principaux documents
S11372
2-AMINO-1-METHYLBENZIMIDAZOLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
S11372-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S11372-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H10ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.64
Numéro MDL:
29,20 €