Principaux documents
S112461
TRITYL-UREA
AldrichCPR
S112461-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S112461-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.379
Numéro MDL:
29,20 €