Principaux documents
S110124
N-(2-BROMO-PHENYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S110124-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S110124-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.214
Numéro MDL:
29,20 €