Principaux documents
S102377
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)-5,7-DIHYDROXY-4H-CHROMEN-3-YLOXY)-6-((((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-TRIHYDROXY-6-METHYLTETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-YL)METHOXY)METHYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-3,4,5-TRIOL
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H34O15
Poids moléculaire :
610.574
Numéro MDL:
29,20 €