RCT0013
3-Methyl-2-pyridinethiol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Cc1cccnc1S
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
OXDOMAKPLZVHCE-UHFFFAOYSA-N