Principaux documents
R999458
2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)-N'-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.283
Numéro MDL:
Autres remarques