Principaux documents
R998559
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(2-THIENYLMETHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.433
Numéro MDL:
Autres remarques