Documents
R998451
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(4-METHYLBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.434
Numéro MDL:
Autres remarques