R998400
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.874
Numéro MDL:
Autres remarques