R998338
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.076
Numéro MDL:
Autres remarques