Principaux documents
R996696
ET 7-(4-BROMOBENZOYL)-3-(2-METHOXYPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.334
Numéro MDL:
Autres remarques