Principaux documents
R995274
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-(4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.354
Numéro MDL:
Autres remarques