Documents
R994804
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-PHENYLETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.977
Numéro MDL:
Autres remarques