Principaux documents
R992097
2-((1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.495
Numéro MDL:
Autres remarques