Principaux documents
R989711
N-(1-(3-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-4-(2-PYRIDINYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.402
Numéro MDL:
Autres remarques