Principaux documents
R986968
N'-((2-CHLORO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)-2-(4-METHOXYPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.811
Numéro MDL:
Autres remarques