R986143
3-((((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)HYDRAZONO)-N-PHENYLBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.327
Numéro MDL:
Autres remarques