R983861
N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXO-2-[(2E)-2-(3-PHENOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.516
Numéro MDL:
Autres remarques