Principaux documents
R982806
2-[(2E)-2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.863
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.