Principaux documents
R980102
3-(2-FLUOROPHENOXY)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.3
Numéro MDL:
Autres remarques