Principaux documents
R979953
2-(4-(2-FLUOROPHENOXY)-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-5-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.319
Numéro MDL:
Autres remarques