Documents
R979031
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13Cl2FN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.427
Numéro MDL:
Autres remarques