Documents
R978655
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.533
Numéro MDL:
Autres remarques