Principaux documents
R976954
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2Z)-2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.493
Numéro MDL:
Autres remarques