Principaux documents
R973696
N'-[(E)-(2-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.612
Numéro MDL:
Autres remarques