Principaux documents
R972622
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-2-FUROHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.661
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.