Principaux documents
R972290
N'-[(E,2Z)-2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.394
Numéro MDL:
Autres remarques