Documents
R972266
2-{[5-{[5-{[2-(2,4-DIMETHYLANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]METHYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H40N8O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
716.934
Numéro MDL:
Autres remarques