Principaux documents
R971448
2,4-DIIODO-6-((4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLIMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6I2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.983
Numéro MDL:
Autres remarques