R966703
4-CHLORO-N-((Z)-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.919
Numéro MDL:
Autres remarques