R966061
ETHYL (2E)-7-METHYL-2-{[5-(4-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.549
Numéro MDL:
Autres remarques