Key Documents
R963429
8-BROMO-1,3-DIMETHYL-7-PENTYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.199
Numéro MDL:
Autres remarques