R963259
2-{4-[(4-BROMOPHENYL)SULFONYL]-1-PIPERAZINYL}-N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29BrN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.481
Numéro MDL:
Autres remarques