Principaux documents
R962015
3-TERT-BUTYL-7-{[2-(4-CYCLOHEXYLPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4H-[1,3,4]THIADIAZOLO[2,3-C][1,2,4]TRIAZIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.606
Numéro MDL:
Autres remarques