Principaux documents
R961043
DIISOPROPYL 4-[5-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27Cl2NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.404
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.