Principaux documents
R960896
N-(1-(((3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL)AMINO)CARBONYL)-2-(2-THIENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.516
Numéro MDL:
Autres remarques