Principaux documents
R960543
N-(6-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.372
Numéro MDL:
Autres remarques