Principaux documents
R954926
N-(1-(HYDRAZINOCARBONYL)-2-(2-HYDROXYPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
R954926-10MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R954926-10MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.316
Numéro MDL:
142,00 €