Documents
R950068
6-AMINO-8(4-MEO-PH)2-ME-2,3,8,8A-TETRAHYDRO-5,7,7(1H)ISOQUINOLINETRICARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.407
Numéro MDL:
Autres remarques