Principaux documents
R946273
N-(2-CYANOPHENYL)-N'-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
R946273-10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R946273-10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H10F3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.262
Numéro MDL:
70,50 €