Documents
R946230
ETHYL 2-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBONYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.208
Numéro MDL:
Autres remarques