Principaux documents
R941999
4-(2-((3-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-PHENYLACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.883
Numéro MDL:
Autres remarques