R941484
N-(4-FLUOROPHENYL)-2-(2-(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.317
Numéro MDL:
Autres remarques