Key Documents
R936529
4-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-PHENYLACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.433
Numéro MDL:
Autres remarques