Principaux documents
R935808
5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.287
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.