Principaux documents
R925276
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-4-{(2E)-2-[(1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.416
Numéro MDL:
Autres remarques