Principaux documents
R920746
8-{[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H30N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.512
Numéro MDL:
Autres remarques